Drukuj
5-Chloro-2-iodoanisole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70062-1G OR70062-250MG OR70062-5G
APOSOR70062-1GEA 247 PLN
APOSOR70062-1G APOSOR70062-250MG APOSOR70062-5G
5-Chloro-2-iodoanisole 97%
Formuła: C₇H₆ClIO
Temp. Wrzenia: 135 °C (10 mm Hg)
Temp. topnienia: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09753735
Numer CAS: 755027-21-5