Drukuj
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
OR70055-25G OR70055-5G
APOSOR70055-25GEA 1680 PLN
APOSOR70055-25G APOSOR70055-5G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Formuła: C₆H₄ClN₃S
Temp. topnienia: 67…68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00507261
Numer CAS: 33089-15-5