Drukuj
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-m-terphenyl
OR70037-1G OR70037-5G
APOSOR70037-1GEA 110 PLN
APOSOR70037-1G APOSOR70037-5G
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formuła: C₁₈H₁₃Br
MW: 309.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 208…213 °C (1 mm Hg)
Temp. topnienia: 90…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20486761
Numer CAS: 54590-37-3