Drukuj
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)phenylene-1,2-diamine, Methyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate, 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzene-1,2-diamine
OR70021-1G OR70021-250MG
APOSOR70021-1GEA 145 PLN
APOSOR70021-1G APOSOR70021-250MG
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Formuła: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245.073 g/mol
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18072579
Numer CAS: 1245643-11-1