Drukuj
2-Cyclopropylphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70019-1G OR70019-250MG
APOSOR70019-1GEA 2490 PLN
APOSOR70019-1G APOSOR70019-250MG
2-Cyclopropylphenol 98%
2-Cyclopropylphenol
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 79…80 °C (2 mm Hg)
Temp. Zapłonu: >70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06802666
Numer CAS: 10292-60-1