Drukuj
4-Cyclopropylphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70008-250MG OR70008-1G
APOSOR70008-250MGEA 363 PLN
APOSOR70008-250MG APOSOR70008-1G
4-Cyclopropylphenol 98%
4-Cyclopropylphenol
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 83…85 °C (2 mm Hg)
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06802405
Numer CAS: 10292-61-2