Drukuj
3-Cyclopropylphenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70007-1G OR70007-5G OR70007-250MG
APOSOR70007-1GEA 1820 PLN
APOSOR70007-1G APOSOR70007-5G APOSOR70007-250MG
3-Cyclopropylphenol 97%
3-Cyclopropylphenol
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 80…82 °C (2 mm Hg)
Temp. Zapłonu: >70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06802406
Numer CAS: 28857-88-7