Drukuj
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4-formylthiophene, 5-Bromothiophene-3-carbaldehyde, 5-Bromo-3-thenaldehyde
OR70005-1G OR70005-250MG OR70005-5G
APOSOR70005-1GEA 458 PLN
APOSOR70005-1G APOSOR70005-250MG APOSOR70005-5G
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formuła: C₅H₃BrOS
Temp. Wrzenia: 114…116 °C (17 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09042555
Numer CAS: 18791-79-2