Drukuj
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6961-1G OR6961-250MG OR6961-5G
APOSOR6961-1GEA 0 PLN
APOSOR6961-1G APOSOR6961-250MG APOSOR6961-5G
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Formuła: C₅H₄N₂O
Temp. Wrzenia: 162 °C (763 mm Hg)
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01111976
Numer CAS: 1003-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-709-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III