Drukuj
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]piperazine
OR6915-2G OR6915-5G
APOSOR6915-2GEA 621 PLN
APOSOR6915-2G APOSOR6915-5G
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine
Formuła: C₁₁H₂₃N₃O
Temp. Wrzenia: 114…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075238
Numer CAS: 436852-18-5