Drukuj
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6879-100MG OR6879-500MG
APOSOR6879-100MGEA 218 PLN
APOSOR6879-100MG APOSOR6879-500MG
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate
Formuła: C₇H₁₅ClN₂·2ClH·H₂O
Temp. topnienia: ∼ 215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150090
Numer CAS: 34782-06-4