Drukuj
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6874-1G OR6874-5G OR6874-250MG
APOSOR6874-1GEA 218 PLN
APOSOR6874-1G APOSOR6874-5G APOSOR6874-250MG
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine
Formuła: C₁₇H₁₈Cl₂N₂
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191212
Numer CAS: 27469-61-0
Jednostka: 1759
ADR: 8,III