Drukuj
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Prop-2-yl)cyclohexane-1,3-dione hydrate, 1,3-Dioxo-5-isopropylcyclohexane hydrate
OR6869-1G OR6869-5G
APOSOR6869-1GEA 429 PLN
APOSOR6869-1G APOSOR6869-5G
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate
Formuła: C₉H₁₄O₂·H₂O
Temp. topnienia: 85…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150873
Numer CAS: 207399-18-6