Drukuj
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzyl 4-(piperazin-1-yl)phenyl ether hydrochloride
OR6844-1G OR6844-2G OR6844-500MG
APOSOR6844-1GEA 1160 PLN
APOSOR6844-1G APOSOR6844-2G APOSOR6844-500MG
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride
Formuła: C₁₇H₂₀N₂O·ClH
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191210
Numer CAS: 321132-21-2