Drukuj
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
OR6804-1G OR6804-250MG
APOSOR6804-1GEA 3760 PLN
APOSOR6804-1G APOSOR6804-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Formuła: C₆H₁₁N₃
MW: 125.172 g/mol
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07772801
Numer CAS: 384821-19-6
Jednostka: 1760
ADR: 8 III