N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-{3-[(Methylamino)methyl]pyridin-2-yl}pyrrolidine, 3-[(Methylamino)methyl]-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR6796-1G
OR6796-250MG
APOSOR6796-1GEA
1970
PLN
APOSOR6796-1G
APOSOR6796-250MG
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine
Formuła:
C₁₁H₁₇N₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07772854 Numer CAS: 857284-17-4 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |