Drukuj
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6789-1G OR6789-250MG
APOSOR6789-1GEA 1280 PLN
APOSOR6789-1G APOSOR6789-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Formuła: C₇H₄N₂O₂S
Temp. topnienia: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07371382
Numer CAS: 59944-79-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III