Drukuj
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dibromo-4-(methoxycarbonyl)aniline
OR6765-1G OR6765-5G
APOSOR6765-1GEA 464 PLN
APOSOR6765-1G APOSOR6765-5G
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Formuła: C₈H₇Br₂NO₂
MW: 308.955 g/mol
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08436085
Numer CAS: 3282-10-8