Drukuj
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6751-1G OR6751-250MG OR6751-5G
APOSOR6751-1GEA 691 PLN
APOSOR6751-1G APOSOR6751-250MG APOSOR6751-5G
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formuła: C₆H₉NO₂
Temp. topnienia: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07772804
Numer CAS: 92901-94-5