Drukuj
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6746-1G OR6746-250MG
APOSOR6746-1GEA 766 PLN
APOSOR6746-1G APOSOR6746-250MG
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Formuła: C₁₂H₁₅NO₃·ClH·H₂O
MW: 275.729 g/mol
Temp. topnienia: 247…251 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07772833
Numer CAS: 857283-67-1