Drukuj
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6721-1G OR6721-250MG
APOSOR6721-1GEA 4930 PLN
APOSOR6721-1G APOSOR6721-250MG
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
When melted, may contain small amount of sediment
Formuła: C₁₁H₈N₂O
Temp. topnienia: 65…66 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07772803
Numer CAS: 857283-60-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III