Drukuj
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR6690-1G OR6690-5G
APOSOR6690-1GEA 301 PLN
APOSOR6690-1G APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00027419
Numer CAS: 41602-56-6