Drukuj
(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (1E)-Prop-1-en-1-yl chloride, trans-1-Chloroprop-1-ene
OR6595-25G OR6595-5G
APOSOR6595-25GEA 6270 PLN
APOSOR6595-25G APOSOR6595-5G
(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
(1E)-1-Chloroprop-1-ene
Formuła: C₃H₅Cl
Temp. Wrzenia: 38…39 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039358
Numer CAS: 16136-85-9
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,I