Drukuj
3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Thien-3-yl)prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)thiophene, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic acid, 3-(Thien-3-yl)acrylic acid
OR6590-10G OR6590-5G
APOSOR6590-10GEA 876 PLN
APOSOR6590-10G APOSOR6590-5G
3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
3-Thien-3-ylacrylic acid
Formuła: C₇H₆O₂S
Temp. topnienia: 149…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014535
Numer CAS: 1195-52-4