Drukuj
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Carboxyethenyl)thiophene, 3-(Thiophen-2-yl)acrylic acid, 3-(Thien-2-yl)prop-2-enoic acid
OR6589-25G OR6589-5G
APOSOR6589-25GEA 487 PLN
APOSOR6589-25G APOSOR6589-5G
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
3-(Thien-2-yl)acrylic acid
Formuła: C₇H₆O₂S
Temp. topnienia: 145…148 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005455
Numer CAS: 1124-65-8