Drukuj
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6585-1G OR6585-500MG
APOSOR6585-1GEA 131 PLN
APOSOR6585-1G APOSOR6585-500MG
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
trans-4-Cyanocinnamic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
Temp. topnienia: 245…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016845
Numer CAS: 16642-94-7