Drukuj
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylic acid, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3,4-Dimethoxycinnamic acid
OR6575-25G OR6575-5G
APOSOR6575-25GEA 168 PLN
APOSOR6575-25G APOSOR6575-5G
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₄
Temp. topnienia: 177…179 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004387
Numer CAS: 14737-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-025-5