Drukuj
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6468-100MG OR6468-200MG
APOSOR6468-100MGEA 1330 PLN
APOSOR6468-100MG APOSOR6468-200MG
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Radiopharmaceutical precursor
Formuła: C₈H₁₀BrN₃·H₂SO₄
Temp. topnienia: 174…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040820
Numer CAS: 90151-50-1