Drukuj
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl (E)-3-isopropylacrylate, Methyl trans-4-methylpent-2-enoate, (E)-Methyl 4-methylpent-2-enoate
OR6465-10G OR6465-50G OR6465-5G
APOSOR6465-10GEA 313 PLN
APOSOR6465-10G APOSOR6465-50G APOSOR6465-5G
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 74…75 °C (46 mm Hg)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137612
Numer CAS: 20515-15-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III