Drukuj
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl α-cyano-4-(dimethylamino)cinnamate, Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoate
OR6291-1G OR6291-2.5G
APOSOR6291-1GEA 1160 PLN
APOSOR6291-1G APOSOR6291-2.5G
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Formuła: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244.289 g/mol
Temp. topnienia: 123…125 °C
Gęstość: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026847
Numer CAS: 1886-52-8