Drukuj
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(3-Bromo-2-nitrophenyl)cyclopropylamine, 2-Bromo-6-(cyclopropylamino)nitrobenzene
OR61608-1G OR61608-250MG
APOSOR61608-1GEA 2150 PLN
APOSOR61608-1G APOSOR61608-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Formuła: C₉H₉BrN₂O₂
MW: 257.084 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22415284
Numer CAS: 1396554-46-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III