Drukuj
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61604-10G OR61604-25G OR61604-1G OR61604-5G
APOSOR61604-10GEA 2510 PLN
APOSOR61604-10G APOSOR61604-25G APOSOR61604-1G APOSOR61604-5G
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane
Formuła: C₁₄H₃₁BrO₃Si
Temp. Wrzenia: 158 °C (0,8 mm Hg)
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270978
Numer CAS: 17947-99-8