Drukuj
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 1890 PLN
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Formuła: C₇H₅IN₂
Temp. topnienia: 188…192 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09910322
Numer CAS: 51288-04-1