Drukuj
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR61395-1G OR61395-500MG
APOSOR61395-1GEA 1680 PLN
APOSOR61395-1G APOSOR61395-500MG
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole
Formuła: C₈H₉N₅
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19381756
Numer CAS: 1312142-38-3