Drukuj
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4-formyl-6-methoxypyridine, 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloro-6-methoxy-pyridine-4-carbaldehyde
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 4470 PLN
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. topnienia: 69…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06410665
Numer CAS: 329794-31-2