Drukuj
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-nitrophenyl methyl sulphone
OR61203-1G OR61203-5G OR61203-25G
APOSOR61203-1GEA 116 PLN
APOSOR61203-1G APOSOR61203-5G APOSOR61203-25G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol
Formuła: C₇H₇NO₅S
MW: 217.199 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085946
Numer CAS: 97-10-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III