Drukuj
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61169-1G OR61169-5G OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA 508 PLN
APOSOR61169-1G APOSOR61169-5G APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18392276
Numer CAS: 1261777-18-7