Drukuj
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR6109-1G OR6109-250MG
APOSOR6109-1GEA 3930 PLN
APOSOR6109-1G APOSOR6109-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₃BN₂O₃
MW: 232.044 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258754
Numer CAS: 957061-18-6