Drukuj
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,4,5-Trichlorophenyl)methanol
OR61082-1G OR61082-250MG
APOSOR61082-1GEA 2150 PLN
APOSOR61082-1G APOSOR61082-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅Cl₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09999819
Numer CAS: 19010-52-7