Drukuj
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3-Iodo-2-methylpheny)-2-bromoethan-1-one
OR61076-1G OR61076-250MG OR61076-5G
APOSOR61076-1GEA 124 PLN
APOSOR61076-1G APOSOR61076-250MG APOSOR61076-5G
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Formuła: C₉H₈BrIO
MW: 338.968 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31726337
Numer CAS: 2408223-87-8
Jednostka: 1759
ADR: 8 III