Drukuj
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-{2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}-1H-pyrazole, 1-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)-1H-pyrazole
OR6107-1G OR6107-250MG
APOSOR6107-1GEA 1580 PLN
APOSOR6107-1G APOSOR6107-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₇H₂₃BN₂O₃
MW: 314.187 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258658
Numer CAS: 957061-20-0