Drukuj
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-cyano-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-carbonitrile, 2-Chloro-5-cyano-3-methylpyridine
OR61021-1G OR61021-250MG OR61021-5G
APOSOR61021-1GEA 124 PLN
APOSOR61021-1G APOSOR61021-250MG APOSOR61021-5G
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Formuła: C₇H₅ClN₂
Temp. topnienia: 114…118 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09261082
Numer CAS: 66909-33-9