Drukuj
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Carboxy-5-chloro-4-nitrotoluene, 4-Chloro-5-nitro-o-toluic acid
OR61008-1G OR61008-250MG
APOSOR61008-1GEA 627 PLN
APOSOR61008-1G APOSOR61008-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.591 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18071079
Numer CAS: 476660-41-0