Drukuj
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Borono-3-chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-(4-Borono-3-chloropyridin-2-yl)morpholine
OR6094-100MG OR6094-50MG
APOSOR6094-100MGEA 656 PLN
APOSOR6094-100MG APOSOR6094-50MG
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid
Formuła: C₉H₁₂BClN₂O₃
Temp. topnienia: 120…125 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09258746
Numer CAS: 957061-04-0