Drukuj
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6077-1G OR6077-25G OR6077-5G
APOSOR6077-1GEA 160 PLN
APOSOR6077-1G APOSOR6077-25G APOSOR6077-5G
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆BrClO₂S
Temp. topnienia: 88…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798043
Numer CAS: 58236-74-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II