Drukuj
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
OR6073-1G OR6073-5G
APOSOR6073-1GEA 656 PLN
APOSOR6073-1G APOSOR6073-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Formuła: C₁₄H₂₂N₂O
Temp. Wrzenia: 190…200 °C (2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09064973
Numer CAS: 884507-50-0