Drukuj
2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60266-1G OR60266-250MG OR60266-5G
APOSOR60266-1GEA 986 PLN
APOSOR60266-1G APOSOR60266-250MG APOSOR60266-5G
2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
2-Bromo-7-methoxyphenazine
Formuła: C₁₃H₉BrN₂O
Temp. topnienia: 174…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32066843
Numer CAS: 58476-71-4