Drukuj
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2-[(dimethylamino)methylene]-3-oxo-3-phenylpropanoate, Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
OR60237-1G OR60237-25G OR60237-5G
APOSOR60237-1GEA 435 PLN
APOSOR60237-1G APOSOR60237-25G APOSOR60237-5G
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formuła: C₁₄H₁₇NO₃
Temp. Wrzenia: 150…155 °C (0,5 mm Hg)
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00120477
Numer CAS: 66129-60-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III