Drukuj
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl (2E)-3-ethoxy-2-methylprop-2-enoate, (E)-Ethyl 3-ethoxy-2-methylacrylate, Ethyl trans-3-ethoxy-2-methylacrylate
OR60192-1G OR60192-25G OR60192-5G
APOSOR60192-1GEA 110 PLN
APOSOR60192-1G APOSOR60192-25G APOSOR60192-5G
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Formuła: C₈H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 196…198 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06204558
Numer CAS: 1085699-23-5