Drukuj
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 8-Bromoquinoline-4-ol
OR60188-1G OR60188-5G OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA 218 PLN
APOSOR60188-1G APOSOR60188-5G APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Formuła: C₉H₆BrNO
MW: 224.054 g/mol
Temp. topnienia: 168…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272389
Numer CAS: 57798-00-2